p-Toluate de méthyle
Fournisseur: Molekula
MOLEM29619711EA 0 EUR InStock
MOLEM29619711
p-Toluate de méthyle
p-Toluate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: ∼217 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…34 °C
Densité: 1,06 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 89 °C
Numéro MDL: MFCD00008441
Numéro CAS: 99-75-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité