Orthoformiate de triéthyle
Fournisseur: Molekula
MOLEM29816389EA 0 EUR InStock
MOLEM29816389
Orthoformiate de triéthyle
Orthoformiate de triéthyle
Formule: C₇H₁₆O₃
MW: 148,2 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –61 °C
Densité: 0,8964 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35 °C
Numéro MDL: MFCD00009230
Numéro CAS: 122-51-0
ONU: 2524
ADR: 3,III
Merck Index: 12,07012
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité