Chloroacétate de tert-butyle
Fournisseur: Molekula
MOLEM33246727EA 0 EUR InStock
MOLEM33246727
Chloroacétate de tert-butyle
Chloroacétate de tert-butyle
Formule: C₆H₁₁ClO₂
MW: 150,6 g/mol
Point d'ébullition: 48 °C (1013 hPa)
Densité: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000930
Numéro CAS: 107-59-5
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01562
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité