2-(4-Bromophényl)ethanol
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Alcool 4-bromophénéthylique
MOLE41183694-5GEA 0 EUR InStock
MOLE41183694-5G
2-(4-Bromophényl)ethanol
2-(4-Bromophényl)ethanol
Formule: C₈H₉BrO
MW: 201,06 g/mol
Point d'ébullition: 275 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 36…38 °C
Densité: 1,4678 g/cm³ (28.5 °C)
Numéro MDL: MFCD00002897
Numéro CAS: 4654-39-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité