N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle
Fournisseur: Molekula
MOLE64289732-100GEA 0 EUR InStock
MOLE64289732-100G
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle
N-Triméthylsilylacetamidate de triméthylsilyle
Formule: C₈H₂₁NOSi₂
MW: 203,43 g/mol
Point d'ébullition: 162 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼24 °C
Densité: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Numéro MDL: MFCD00008270
Numéro CAS: 10416-59-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité