Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,4,5-Triméthylthiazole

Fournisseur: Molekula

MOLEM35548091EA 0 EUR InStock
MOLEM35548091
2,4,5-Triméthylthiazole
2,4,5-Triméthylthiazole


Formule: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Point d'ébullition: 165 °C (1013 hPa)
Densité: 1,013 g/cm³ (16 °C)
Numéro MDL: MFCD00005332
Numéro CAS: 13623-11-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité