Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(4-Méthoxyphényl)acétonitrile

Fournisseur: Molekula

MOLEM36179712EA 0 EUR InStock
MOLEM36179712
(4-Méthoxyphényl)acétonitrile
(4-Méthoxyphényl)acétonitrile


Formule: C₉H₉NO
MW: 147,18 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 8 °C
Densité: 1,085 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 117 °C
Numéro MDL: MFCD00001919
Numéro CAS: 104-47-2
ONU: 3276
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité