Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Acétylindole

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Indole-3-ylméthylcétone

MOLEM39696970EA 0 EUR InStock
MOLEM39696970
3-Acétylindole
3-Acétylindole


Formule: C₁₀H₉NO
MW: 159,19 g/mol
Point d'ébullition: 144…145 °C (10 mmHg)
Point de fusion: 186…189 °C
Numéro MDL: MFCD00005626
Numéro CAS: 703-80-0
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité