Indole-5-carbaldéhyde
Fournisseur: Molekula
MOLEM41628435EA 0 EUR InStock
MOLEM41628435
Indole-5-carbaldéhyde
Indole-5-carbaldéhyde
Formule: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD02093664
Numéro CAS: 1196-69-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité