Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide propiolique

Fournisseur: Molekula

MOLE17598520-25GEA 0 EUR InStock
MOLE17598520-25G
Acide propiolique
Acide propiolique


Formule: C₃H₂O₂
MW: 70,05 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 18 °C
Densité: 1,136 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58 °C
Numéro MDL: MFCD00004360
Numéro CAS: 471-25-0
ONU: 2920
ADR: 8,II
Merck Index: 12,08006
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité