Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 2-thénoïque

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide 2-thenoïque

MOLE26032569-100GEA 0 EUR InStock
MOLE26032569-100G
Acide 2-thénoïque
Acide 2-thénoïque


Formule: C₅H₄O₂S
MW: 128,15 g/mol
Point d'ébullition: 260 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 123…125 °C
Numéro MDL: MFCD00005437
Numéro CAS: 527-72-0
Merck Index: 12,09491
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité