Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide (4-(bromométhyl)phényl)acétique

Fournisseur: Molekula

MOLE18181226-1GEA 0 EUR InStock
MOLE18181226-1G
Acide (4-(bromométhyl)phényl)acétique
Acide (4-(bromométhyl)phényl)acétique


Formule: (C₆H₄(CH₂Br))CH₂COOH
MW: 229,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00010632
Numéro CAS: 13737-36-5
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité