2-Aminothiazole
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Thiazole-2-ylamine
MOLE10637809-500GEA 0 EUR InStock
MOLE10637809-500G
2-Aminothiazole
2-Aminothiazole
Formule: C₃H₄N₂S
MW: 100,14 g/mol
Point d'ébullition: 216 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…89 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005325
Numéro CAS: 96-50-4
Merck Index: 13,00479
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité