Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Acide 5-bromoindole-3-ylacétique

Fournisseur: Molekula

MOLE20843123-1GEA 0 EUR InStock
MOLE20843123-1G
Acide 5-bromoindole-3-ylacétique
Acide 5-bromoindole-3-ylacétique


Formule: C₁₀H₈BrNO₂
MW: 254,08 g/mol
Point de fusion: 174,5 °C
Densité: 1,754 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005637
Numéro CAS: 40432-84-6
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité