Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

N-Hydroxyphtalimide

Fournisseur: Molekula

MOLEM54285798EA 0 EUR InStock
MOLEM54285798
N-Hydroxyphtalimide
N-Hydroxyphtalimide


Formule: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Point d'ébullition: 412 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 230…233 °C
Densité: 1,58 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005891
Numéro CAS: 524-38-9
Merck Index: 13,04864
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité