Thiophène-2-méthanol
Fournisseur: Molekula
MOLE40682099-25GEA 0 EUR InStock
MOLE40682099-25G
Thiophène-2-méthanol
Thiophène-2-méthanol
Formule: C₅H₆OS
MW: 114,17 g/mol
Point d'ébullition: 207 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1,206 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005454
Numéro CAS: 636-72-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité