Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

5-Nitroindazole

Fournisseur: Molekula
Synonyms: 5-NINA5-Nitro-1H-indazole

MOLEM55320728EA 0 EUR InStock
MOLEM55320728
5-Nitroindazole
5-Nitroindazole


Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Point de fusion: 210…212 °C
Numéro MDL: MFCD00005693
Numéro CAS: 5401-94-5
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité