5-Nitrouracile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Nitrouracile
MOLE11358007-100GEA 0 EUR InStock
MOLE11358007-100G
5-Nitrouracile
5-Nitrouracile
Formule: C₄H₃N₃O₄
MW: 157,09 g/mol
Point de fusion: 300 °C
Densité: 1,807 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006021
Numéro CAS: 611-08-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité