2-Méthyl-5-phénylbenzoxazole
Fournisseur: Molekula
MOLE12162658-25GEA 0 EUR InStock
MOLE12162658-25G
2-Méthyl-5-phénylbenzoxazole
2-Méthyl-5-phénylbenzoxazole
Formule: C₁₄H₁₁NO
MW: 209,25 g/mol
Point d'ébullition: 350 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 60…61 °C
Numéro MDL: MFCD00005772
Numéro CAS: 61931-68-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité