4,6-Dichloropyrimidine
Fournisseur: Molekula
MOLEM61506519EA 0 EUR InStock
MOLEM61506519
4,6-Dichloropyrimidine
4,6-Dichloropyrimidine
Formule: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148,98 g/mol
Point d'ébullition: 176 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 64…66 °C
Densité: 1,734 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006109
Numéro CAS: 1193-21-1
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité