1,4-Diméthylpipérazine
Fournisseur: Molekula
MOLE15044534-100GEA 0 EUR InStock
MOLE15044534-100G
1,4-Diméthylpipérazine
1,4-Diméthylpipérazine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 131 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006156
Numéro CAS: 106-58-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité