5-Nitrobenzimidazole
Fournisseur: Molekula
MOLE28330984-100GEA 0 EUR InStock
MOLE28330984-100G
5-Nitrobenzimidazole
5-Nitrobenzimidazole
Formule: C₇H₅N₃O₂
MW: 163,14 g/mol
Point de fusion: 200…203 °C
Numéro MDL: MFCD00005604
Numéro CAS: 94-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité