Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium
Fournisseur: Molekula
MOLEM64295631EA 0 EUR InStock
MOLEM64295631
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium
Chlorure de (méthoxyméthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₀H₂₀ClOP
MW: 342,8 g/mol
Point de fusion: 190 °C
Numéro MDL: MFCD00011800
Numéro CAS: 4009-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité