Crotonate de méthyle
Fournisseur: Molekula
MOLE35484610-500GEA 0 EUR InStock
MOLE35484610-500G
Crotonate de méthyle
Crotonate de méthyle
Formule: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Point d'ébullition: 118 °C (1013 hPa)
Densité: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009287
Numéro CAS: 623-43-8
ONU: 3272
ADR: 3,II
Merck Index: 13,02625
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité