Tris(diéthylamino)phosphine
Fournisseur: Molekula
MOLE60554819-25GEA 0 EUR InStock
MOLE60554819-25G
Tris(diéthylamino)phosphine
Tris(diéthylamino)phosphine
Formule: C₁₂H₃₀N₃P
MW: 247,36 g/mol
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009041
Numéro CAS: 2283-11-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité