Iodure de (éthyl)triphénylphosphonium
Fournisseur: Molekula
MOLE11076392-100GEA 0 EUR InStock
MOLE11076392-100G
Iodure de (éthyl)triphénylphosphonium
Iodure de (éthyl)triphénylphosphonium
Formule: C₂₀H₂₀IP
MW: 418,26 g/mol
Point de fusion: 163…166 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00040352
Numéro CAS: 4736-60-1
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité