Thiophène-2-carbohydrazide
Fournisseur: Molekula
MOLEM73362117EA 0 EUR InStock
MOLEM73362117
Thiophène-2-carbohydrazide
Thiophène-2-carbohydrazide
Formule: C₅H₆N₂OS
MW: 142,18 g/mol
Point de fusion: 142…143 °C
Numéro MDL: MFCD00005435
Numéro CAS: 2361-27-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité