4-Nitrophtalimide
Fournisseur: Molekula
MOLE67659894-25GEA 0 EUR InStock
MOLE67659894-25G
4-Nitrophtalimide
4-Nitrophtalimide
Formule: C₈H₄N₂O₄
MW: 192,13 g/mol
Point de fusion: 215 °C
Numéro MDL: MFCD00005884
Numéro CAS: 89-40-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité