Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Bromo-m-toluonitrile

Fournisseur: Molekula
Synonyms: m-(Bromométhyl)benzonitrile3-(Bromométhyl)benzonitrile

MOLEM76614398EA 0 EUR InStock
MOLEM76614398
α-Bromo-m-toluonitrile
α-Bromo-m-toluonitrile


Formule: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Point d'ébullition: 130 °C (4 mmHg)
Point de fusion: 90…93 °C
Numéro MDL: MFCD00001809
Numéro CAS: 28188-41-2
ONU: 2923
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité