1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
Fournisseur: Molekula
MOLE77524081-1GEA 0 EUR InStock
MOLE77524081-1G XXXX77524081.0005
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
1H-Pyrrolo[2,3-d]pyridine
Formule: C₇H₆N₂
MW: 118,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00955936
Numéro CAS: 271-34-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité