Chlorure de benzyltributylammonium
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Benzyltributylammonium chlorure
MOLE46358428-500GEA 0 EUR InStock
MOLE46358428-500G
Chlorure de benzyltributylammonium
Chlorure de benzyltributylammonium
Formule: C₁₉H₃₄ClN
MW: 311,94 g/mol
Point de fusion: 155…159 °C
Numéro MDL: MFCD00011849
Numéro CAS: 23616-79-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité