Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cholate de sodium

Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide 3α,7α,12α-trihydroxy-5β-cholane-24-oïque3alpha,7alpha,12alpha-Trihydroxy-5beta-cholaneoate de sodium3α,7α,12α-Trihydroxy-5β-cholaneoate de sodium

MOLE15562390EA 0 EUR InStock
MOLE15562390
Cholate de sodium
Cholate de sodium


Formule: C₂₄H₃₉NaO₅
MW: 430,56 g/mol
Point de fusion: 198 °C
Numéro MDL: MFCD00150749
Numéro CAS: 361-09-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité