6-Chloronicotinonitrile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
MOLE87085479-5GEA 0 EUR InStock
MOLE87085479-5G
6-Chloronicotinonitrile
6-Chloronicotinonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Numéro MDL: MFCD00084941
Numéro CAS: 33252-28-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité