EDTA sel dipotassique dihydraté
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide éthylènediaminetétraacétique sel dipotassique dihydratéDihydrogénoéthylenediaminetétraacétate de dipotassique dihydratéAcide edetique sel dipotassique dihydraté
MOLE44541922-500GEA 0 EUR InStock
MOLE44541922-500G
EDTA sel dipotassique dihydraté
EDTA sel dipotassique dihydraté
Formule: C₁₀H₁₄K₂N₂O₈·2H₂O
MW: 404,46 g/mol
Point de fusion: 272 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00150036
Numéro CAS: 25102-12-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité