Chloroformiate de 1-chloroéthyle
Fournisseur: Molekula
MOLEM83728178EA 0 EUR InStock
MOLEM83728178
Chloroformiate de 1-chloroéthyle
Chloroformiate de 1-chloroéthyle
Formule: C₃H₄Cl₂O₂
MW: 142,97 g/mol
Point d'ébullition: 118…119 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 40 °C
Numéro MDL: MFCD00000647
Numéro CAS: 50893-53-3
ONU: 2742
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité