5-(2-Bromophényl)tétrazole
Fournisseur: Molekula
MOLEM85598531EA 0 EUR InStock
MOLEM85598531
5-(2-Bromophényl)tétrazole
5-(2-Bromophényl)tétrazole
Formule: C₇H₅BrN₄
MW: 225,05 g/mol
Point de fusion: 183…184 °C
Numéro MDL: MFCD00151799
Numéro CAS: 73096-42-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité