m-Toluate de méthyle
Fournisseur: Molekula
MOLE11372927-100GEA 0 EUR InStock
MOLE11372927-100G
m-Toluate de méthyle
m-Toluate de méthyle
Formule: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00008436
Numéro CAS: 99-36-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité