N-Méthyléthylamine
Fournisseur: Molekula
Synonyms: N-Éthylméthylamine
MOLEM86123311EA 0 EUR InStock
MOLEM86123311
N-Méthyléthylamine
N-Méthyléthylamine
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Point d'ébullition: 36…37 °C (1013 hPa)
Densité: 0,6893 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009030
Numéro CAS: 624-78-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité