L(+)-Ribose
Fournisseur: Molekula
MOLE23543542-1GEA 0 EUR InStock
MOLE23543542-1G
L(+)-Ribose
L(+)-Ribose
Formule: C₅H₁₀O₅
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 331 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 86…87 °C
Numéro MDL: MFCD00167010
Numéro CAS: 24259-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité