Acide 4-formylbenzoïque
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Acide téréphtalaldehydique
MOLE17036513-100GEA 0 EUR InStock
MOLE17036513-100G
Acide 4-formylbenzoïque
Acide 4-formylbenzoïque
Formule: C₈H₆O₃
MW: 150,13 g/mol
Point d'ébullition: 306 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 148 °C
Numéro MDL: MFCD00006951
Numéro CAS: 619-66-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité