5-Chlorouracile
Fournisseur: Molekula
Synonyms: Chlorouracile
MOLEM87447286EA 0 EUR InStock
MOLEM87447286
5-Chlorouracile
5-Chlorouracile
Formule: C₄H₃ClN₂O₂
MW: 146,53 g/mol
Point de fusion: > 300 °C
Numéro MDL: MFCD00006019
Numéro CAS: 1820-81-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité