Acide nitrique 0.5 mol/l (0.5 N)
Fournisseur: PROLABO CMP
MC306787.5000 MC306787.9020 MC306787.1000
PRLSMC306787.5000EA 0 EUR InStock
PRLSMC306787.5000 PRLSMC306787.9020 PRLSMC306787.1000
Acide nitrique 0.5 mol/l (0.5 N)
Acide nitrique
Formule: HNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011349
Numéro CAS: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
ONU: 2031
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité