Nickel (II) sulfate heptahydraté
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
25897.234EA 0 EUR InStock
25897.234 25897.291
Nickel (II) sulfate heptahydraté
Nickel (II) sulfate heptahydraté
Formule: NiO₄S·7H₂O
Point de fusion: 99 °C
Densité: ∼2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00149814
Numéro CAS: 10101-98-1
EINECS: 232-104-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité