Thioacétamide
Fournisseur: VWR Chemicals
28600.183EA 0 EUR InStock
28600.183
Thioacétamide
Thioacétamide
Formule: CH₃CSNH₂
MW: 75,13 g/mol
Point de fusion: 113…114 °C
Densité: 1,336 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00008070
Numéro CAS: 62-55-5
Merck Index: 12,09453
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/66/2297266.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité