Sodium hydroxyde 0.714 mol/l (0.714 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Hydroxyde de sodium
30028.400EA 527 EUR InStock
30028.400
Sodium hydroxyde 0.714 mol/l (0.714 N) en solution aqueuse, AVS TITRINORM solution volumétrique
Sodium hydroxyde
Formule: NaOH
MW: 40 g/mol
Densité: 1,030 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00003548
Numéro CAS: 1310-73-2
ONU: 1824
ADR: 8,II
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titer (20°C;actual value 0,2 % accuracy) 0,7125 - 0,7155 mol/l
NIST traceable Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité