Acétonitrile ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA pour LC-MS, convient aux instruments UPLC/UHPLC-MS
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
Filtered through a 0.2 µm filter, packaged under nitrogen.
83642.320EA 256 EUR InStock
83642.320 83642.290
Acétonitrile ≥99.95%, HiPerSolv CHROMANORM® ULTRA pour LC-MS, convient aux instruments UPLC/UHPLC-MS
Acetonitrile
Formule: H₃CCN
Point d'ébullition: 81.6 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –45,7 °C
Densité: 0.786 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 2 °C (closed cup)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001878
Numéro CAS: 75-05-8
EINECS: 200-835-2
ONU: 1648
ADR: 3,II
ATTEINDRE: 01-2119471307-38
Merck Index: 13,00071
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cef8be50fcca82050c5bda827ad9c5f57f4c5e27&vid=9f9a68a160195b7256f30345f34dbda929c419dc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Assay (on anhydrous substance) Min. 99.95 %
Acidity Max. 0.0001 meq/g
Alkalinity Max. 0.0002 meq/g
Colouration Max. 5 APHA
Density (20/4) 0.781 --> 0.784
Density (20/20) 0.782 --> 0.785
n 20/D 1.343 --> 1.345
Evaporation residue Max. 1 ppm
Water Max. 100 ppm
Transmittance (193 nm) Min. 60 %
Transmittance (195 nm) Min. 90 %
Transmittance (200 nm) Min. 98 %
Transmittance (210 nm) Min. 98 %
Transmittance (215 nm) Min. 99 %
Transmittance (220 nm) Min. 99 %
Transmittance (230 nm) Min. 99 %
Fluorescence (as quinine) (254/450 nm) Max. 1 ppb
Fluorescence (as quinine) (365 nm) Max. 0.5 ppb
Gradient (210 nm) Max. 1 mAU
Gradient (254 nm) Max. 1 mAU
MS-ESI+ (as Reserpine) Max. 2 ppb
MS-ESI- (as 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
MS-APCI- (as 4-Nitrophenol) Max. 20 ppb
Al (Aluminium) Max. 20 ppb
Ba (Barium) Max. 20 ppb
Ca (Calcium) Max. 20 ppb
Cd (Cadmium) Max. 20 ppb
Co (Cobalt) Max. 20 ppb
Cu (Copper) Max. 20 ppb
Fe (Iron) Max. 20 ppb
K (Potassium) Max. 20 ppb
Mg (Magnesium) Max. 20 ppb
Mn (Manganese) Max. 20 ppb
Na (Sodium) (at filling) Max. 20 ppb
Ni (Nickel) Max. 20 ppb
Pb (Lead) Max. 20 ppb
Zn (Zinc) Max. 20 ppb
Filtered through 0.2 μm Confirmed
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité