Aluminium chlorure Reag. Ph. Eur. 1002702
Fournisseur: VWR Chemicals
Danger
87765.290EA 148 EUR InStock
87765.290
Aluminium chlorure Reag. Ph. Eur. 1002702
Aluminium chlorure
Starting materials: Aluminium chloride R / Glacial acetic acid R/ Methanol R.
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse. Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: AlCl₃
MW: 133,34 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003422
Numéro CAS: 7446-70-0
ONU: 3286
ADR: 3 (6.1, 8),I
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité