Eau Reag. Ph. Eur. 1095500
Fournisseur: VWR Chemicals
87957.360EA 97.2 EUR InStock
87957.360
Eau Reag. Ph. Eur. 1095500
Eau
Informations de commande: Livré avec un certificat d'analyse . Fabriqués sur commande. Verifiez le stock avec votre service client.
Formule: H₂O
MW: 18,02 g/mol
Point d'ébullition: 100 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 0 °C
Densité: 1 g/cm³ (4 °C)
Numéro MDL: MFCD00011332
Numéro CAS: 7732-18-5
Merck Index: 13,10098
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité