2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
PROOMM0049.02EA 1600 EUR InStock
PROOMM0049.02
2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol
2-(4-Méthylthiazole-5-yl)éthanol
Formule: C₆H₉NOS
MW: 143,21 g/mol
Point d'ébullition: 135 °C (1013 hPa)
Densité: 1,199 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005339
Numéro CAS: 137-00-8
Merck Index: 12,06208
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité