1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Synonyms: Chlorobutanol hemihydraté
PROOMM0535.00EA 1750 EUR InStock
PROOMM0535.00
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté
1,1,1-Trichloro-2-méthyl-2-propanol hemihydraté
Formule: C₈H₁₆Cl₆O₃
MW: 372,93 g/mol
Point d'ébullition: 167 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Numéro MDL: MFCD02179352
Numéro CAS: 6001-64-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité